3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC50105-1G PC50105-5G
APOSPC50105-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC50105-1G APOSPC50105-5G
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₇H₆BrF₅S
MW: 297,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652411
Numéro CAS: 1056893-24-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité