Lithium trifluoroacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5011-100G PC5011-10G PC5011-50G
APOSPC5011-100GEA 221 EUR InStock
APOSPC5011-100G APOSPC5011-10G APOSPC5011-50G
Lithium trifluoroacetate 97%
Lithium trifluoroacetate
Useful for the preparation of trifluoroketones; treatment with BuLi gives 61% yield of 1,1,1-trifluoro-2-hexanone;also reacts with Grignard reagents to give ketones.
Formule: LiCO₂CF₃
MW: 119,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013216
Numéro CAS: 2923-17-3
EINECS: 220-878-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité