Trifluoromethanesulfonate de lithium 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5012-100G PC5012-25G
APOSPC5012-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC5012-100G APOSPC5012-25G
Trifluoromethanesulfonate de lithium 97%
Trifluoromethanesulfonate de lithium
Formule: CF₃LiO₃S
MW: 156.01 g/mol
Point de fusion: 423 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013227
Numéro CAS: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité