3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(m-tolyl)ethanone
PC501401-10G PC501401-5G
APOSPC501401-10GEA 219 EUR InStock
APOSPC501401-10G APOSPC501401-5G
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,1465 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00461893
Numéro CAS: 1736-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité