5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC501543-1G PC501543-5G
APOSPC501543-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC501543-1G APOSPC501543-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,0351 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112582
Numéro CAS: 497224-12-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité