Chlorure de pentafluorobenzoyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC50171-250GEA 263 EUR InStock
APOSPC50171-250G APOSPC50171-100G APOSPC50171-25G
Chlorure de pentafluorobenzoyle 97%
Chlorure de pentafluorobenzoyle
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Formule: C₇ClF₅O
MW: 230,52 g/mol
Point d'ébullition: 158…159 °C
Densité: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000657
Numéro CAS: 2251-50-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité