3-Bromo-5-fluorobenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
PC501800-25G
APOSPC501800-25GEA 62.5 EUR InStock
APOSPC501800-25G
3-Bromo-5-fluorobenzoate de méthyle
3-Bromo-5-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780735
Numéro CAS: 334792-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité