5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502322-10G PC502322-1G PC502322-250MG
APOSPC502322-10GEA 790 EUR InStock
APOSPC502322-10G APOSPC502322-1G APOSPC502322-250MG
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine
Formule: C₆H₄F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199299
Numéro CAS: 1374659-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité