2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)benzoate de méthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502712-1G PC502712-5G
APOSPC502712-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSPC502712-1G APOSPC502712-5G
2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)benzoate de méthyle 95%
2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)benzoate de méthyle
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 299,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025999
Numéro CAS: 1150114-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité