Manganèse (II) fluorure 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Manganese(II) difluoride, Manganese difluoride
PC5030-5G
APOSPC5030-5GEA 0 EUR InStock
APOSPC5030-5G
Manganèse (II) fluorure 99%
Manganèse (II) fluorure
Formule: F₂Mn
MW: 92,93 g/mol
Point de fusion: 856 °C
Densité: 3.98 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016222
Numéro CAS: 7782-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité