Isothiocyanate de 3-bromo-4-fluorophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC503009-1G PC503009-25G PC503009-5G
APOSPC503009-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC503009-1G APOSPC503009-25G APOSPC503009-5G
Isothiocyanate de 3-bromo-4-fluorophényle
Isothiocyanate de 3-bromo-4-fluorophényle
Formule: C₇H₃BrFNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 710351-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité