5-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Cyano-4-fluoroaniline
PC50393-100G PC50393-25G
APOSPC50393-100GEA 149 EUR InStock
APOSPC50393-100G APOSPC50393-25G
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00277872
Numéro CAS: 53312-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité