3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC5052-5G
APOSPC5052-5GEA 134 EUR InStock
APOSPC5052-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08056362
Numéro CAS: 871332-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité