Acide 2-chloro-3-fluoro-4-pyridinemétaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-Fluoropyridine-4-Boronic Acid
PC5054-1G PC5054-500MG PC5054-5G
APOSPC5054-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC5054-1G APOSPC5054-500MG APOSPC5054-5G
Acide 2-chloro-3-fluoro-4-pyridinemétaborique
Acide 2-chloro-3-fluoro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BClFNO₂
MW: 175,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972403
Numéro CAS: 937595-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité