3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5055-1G PC5055-25G PC5055-5G
APOSPC5055-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5055-1G APOSPC5055-25G APOSPC5055-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,13 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010446
Numéro CAS: 328-79-0
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité