2-Nitro-4-(trifluorométhyl)anisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC5060-100GEA 143 EUR InStock
APOSPC5060-100G APOSPC5060-10G APOSPC5060-5G APOSPC5060-25G
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)anisole 97%
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007099
Numéro CAS: 394-25-2
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité