1,1,1,3-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)-4-oxapent-2-ene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5060D-1G PC5060D-25G PC5060D-5G
APOSPC5060D-1GEA 147 EUR InStock
APOSPC5060D-1G APOSPC5060D-25G APOSPC5060D-5G
1,1,1,3-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)-4-oxapent-2-ene 97%
1,1,1,3-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)-4-oxapent-2-ene
Formule: C₅H₃F₇O
MW: 212,07 g/mol
Point d'ébullition: 98…104 °C
Densité: 1.508 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054679
Numéro CAS: 360-53-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité