Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSPC5063T-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC5063T-1G
2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine 98%
2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine


Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Point d'ébullition: 43…45 °C/15mmHg
Densité: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153202
Numéro CAS: 121643-44-5
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité