2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5063X-1G PC5063X-5G PC5063X-10G
APOSPC5063X-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC5063X-1G APOSPC5063X-5G APOSPC5063X-10G
2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)pyridine 98%
2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153203
Numéro CAS: 175277-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité