2-(Méthylamino)benzotrifluorure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC5064G-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC5064G-1G
2-(Méthylamino)benzotrifluorure 97%
2-(Méthylamino)benzotrifluorure
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052196
Numéro CAS: 14925-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité