2,6-Difluorobenzoate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5075E-100G PC5075E-25G
APOSPC5075E-100GEA 80 EUR InStock
APOSPC5075E-100G APOSPC5075E-25G
2,6-Difluorobenzoate de méthyle 97%
2,6-Difluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point d'ébullition: 203…204 °C
Densité: 1.281 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051778
Numéro CAS: 13671-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité