Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5076-25G PC5076-5G PC5076-100G
APOSPC5076-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC5076-25G APOSPC5076-5G APOSPC5076-100G
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₆F₆O₂
MW: 272,15 g/mol
Point d'ébullition: 85…87 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052317
Numéro CAS: 26107-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité