3-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5077-1G PC5077-25G PC5077-5G
APOSPC5077-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5077-1G APOSPC5077-25G APOSPC5077-5G
3-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797883
Numéro CAS: 439280-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité