2-Fluorobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
PC5088-100G PC5088-250G PC5088-25G
APOSPC5088-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC5088-100G APOSPC5088-250G APOSPC5088-25G
2-Fluorobenzoate de méthyle 98%
2-Fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C/35mmHg
Densité: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017913
Numéro CAS: 394-35-4
EINECS: 206-894-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité