4-Fluorobenzoate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5089-100G PC5089-25G PC5089-500G
APOSPC5089-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC5089-100G APOSPC5089-25G APOSPC5089-500G
4-Fluorobenzoate de méthyle 97%
4-Fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C/20mmHg
Densité: 1.192 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017959
Numéro CAS: 403-33-8
EINECS: 206-956-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité