Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-fluoro-6-hydroxybenzoate
PC5092-1G PC5092-10G PC5092-5G
APOSPC5092-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC5092-1G APOSPC5092-10G APOSPC5092-5G
Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Methyl-6-fluorosalicylate
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,1378 g/mol
Point d'ébullition: 58…60 °C/0.3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153207
Numéro CAS: 72373-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité