1-Acetyl-5-fluoro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510013-5G PC510013-1G
APOSPC510013-5GEA 713 EUR InStock
APOSPC510013-5G APOSPC510013-1G
1-Acetyl-5-fluoro-1H-indazole
1-Acetyl-5-fluoro-1H-indazole
Formule: C₉H₇FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913626
Numéro CAS: 141071-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité