2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510014-1G PC510014-250MG PC510014-5G
APOSPC510014-1GEA 237 EUR InStock
APOSPC510014-1G APOSPC510014-250MG APOSPC510014-5G
2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
Formule: C₈H₃Cl₂FN₂
MW: 217,300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954886
Numéro CAS: 959237-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité