3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromobenzotrifluoride, 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC51005-25G PC51005-5G PC51005-100G
APOSPC51005-25GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC51005-25G APOSPC51005-5G APOSPC51005-100G
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303,90 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00526219
Numéro CAS: 401-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité