6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510077-1G PC510077-5G
APOSPC510077-1GEA 397 EUR InStock
APOSPC510077-1G APOSPC510077-5G
6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₂H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 898404-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité