2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5101-25G PC5101-5G PC5101-100G
APOSPC5101-25GEA 152 EUR InStock
APOSPC5101-25G APOSPC5101-5G APOSPC5101-100G
2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
Formule: C₈H₃F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319993
Numéro CAS: 845823-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité