Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
PC510106-5G
APOSPC510106-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC510106-5G
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Formule: C₉H₈BrFO₂
MW: 247,063 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20483545
Numéro CAS: 193290-19-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité