3,4-Difluorobenzoate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 3,4-difluorobenzoate
PC5102-100G PC5102-25G
APOSPC5102-100GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC5102-100G APOSPC5102-25G
3,4-Difluorobenzoate de méthyle 97%
3,4-Difluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point d'ébullition: 87…89 °C/15mmHg
Point de fusion: 23…27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276597
Numéro CAS: 369-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité