4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC51040-1G
APOSPC51040-1GEA 353 EUR InStock
APOSPC51040-1G
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₇ClF₃N
MW: 245,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272334
Numéro CAS: 18529-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité