4,4-Difluorocyclohexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51054-1G PC51054-5G
APOSPC51054-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC51054-1G APOSPC51054-5G
4,4-Difluorocyclohexanol 95%
4,4-Difluorocyclohexanol
Formule: C₆H₁₀F₂O
MW: 136,1398 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000566
Numéro CAS: 22419-35-8
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité