5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid
PC5109-1G PC5109-5G
APOSPC5109-1GEA 48 EUR InStock
APOSPC5109-1G APOSPC5109-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,98 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235094
Numéro CAS: 874219-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité