2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51106-1G PC51106-5G
APOSPC51106-1GEA 78.6 EUR InStock
APOSPC51106-1G APOSPC51106-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one 95+%
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one
Formule: C₄H₂ClFN₂O
Point de fusion: 176…177 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01346689
Numéro CAS: 155-12-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité