3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl heptafluoropropylketone
PC5113-1G PC5113-5G
APOSPC5113-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC5113-1G APOSPC5113-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanone 97%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanone
Formule: C₅H₃F₇O
MW: 212,07 g/mol
Point d'ébullition: 63…64 °C
Point d'éclair: 21–23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042079
Numéro CAS: 355-17-9
ONU: 1224
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité