α,α,α-Trifluoro-3-nitro-o-xylène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5115-100G PC5115-25G PC5115-500G
APOSPC5115-100GEA 163 EUR InStock
APOSPC5115-100G APOSPC5115-25G APOSPC5115-500G
α,α,α-Trifluoro-3-nitro-o-xylène 97%
α,α,α-Trifluoro-3-nitro-o-xylène
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Point d'ébullition: 86 °C/10mmHg
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042322
Numéro CAS: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité