1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51157-25G PC51157-5G
APOSPC51157-25GEA 256 EUR InStock
APOSPC51157-25G APOSPC51157-5G
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Formule: C₅H₄F₄O₂
MW: 172,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419795
Numéro CAS: 70086-62-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité