4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-((2,2,2-Trifluoroethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC5116-1G PC5116-5G
APOSPC5116-1GEA 190 EUR InStock
APOSPC5116-1G APOSPC5116-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₉BF₃NO₃
MW: 246,9800 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235087
Numéro CAS: 874459-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité