Methyl nonafluorobutyl ketone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl Perfluorobutyl Ketone, 1H,1H,1H-Nonafluoro-2-hexanone, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-2-hexanone
PC5118-5G PC5118-25G
APOSPC5118-5GEA 161 EUR InStock
APOSPC5118-5G APOSPC5118-25G
Methyl nonafluorobutyl ketone 98%
Methyl nonafluorobutyl ketone
Formule: C₆H₃F₉O
MW: 262,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153209
Numéro CAS: 678-18-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité