Pentafluorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5120-100G PC5120-25G PC5120-5G PC5120-250G
APOSPC5120-100GEA 782 EUR InStock
APOSPC5120-100G APOSPC5120-25G APOSPC5120-5G APOSPC5120-250G
Pentafluorotoluène 99%
Pentafluorotoluène
Formule: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.439 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000298
Numéro CAS: 771-56-2
EINECS: 212-233-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité