Methyl pentafluorobenzoate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5123-25G PC5123-10G
APOSPC5123-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC5123-25G APOSPC5123-10G
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Methyl pentafluorobenzoate
Formule: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1002 g/mol
Point d'ébullition: 87…88 °C/20mmHg
Densité: 1.532 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012172
Numéro CAS: 36629-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité