Methyl perfluorodecanoate 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5135-25G PC5135-5G
APOSPC5135-25GEA 163 EUR InStock
APOSPC5135-25G APOSPC5135-5G
Methyl perfluorodecanoate 94%
Methyl perfluorodecanoate
Formule: C₁₁H₃F₁₉O₂
Point d'ébullition: 193 °C
Densité: 1.497 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153211
Numéro CAS: 307-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité