Methyl perfluorododecanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5136-25G PC5136-5G
APOSPC5136-25GEA 143 EUR InStock
APOSPC5136-25G APOSPC5136-5G
Methyl perfluorododecanoate 95%
Methyl perfluorododecanoate
Formule: C₁₃H₃F₂₃O₂
MW: 628,13 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236616
Numéro CAS: 56554-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité