Methyl perfluorononanoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC5139-25GEA 102 EUR InStock
APOSPC5139-25G APOSPC5139-100G
Methyl perfluorononanoate 98%
Methyl perfluorononanoate
Formule: C₁₀H₃F₁₇O₂
MW: 478,11 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153213
Numéro CAS: 51502-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité