Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC51399-1G PC51399-250MG
APOSPC51399-1GEA 93.1 EUR InStock
APOSPC51399-1G APOSPC51399-250MG
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
Formule: C₇H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199506
Numéro CAS: 139229-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité