Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,2,2-Trifluoroethoxy)pentafluorobenzene
PC5148-25G PC5148-5G PC5148-1G
APOSPC5148-25GEA 219 EUR InStock
APOSPC5148-25G APOSPC5148-5G APOSPC5148-1G
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formule: C₈H₂F₈O
MW: 266,09 g/mol
Point d'ébullition: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155915
Numéro CAS: 6669-03-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité