3-Amino-5-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoropyridin-3-amine
PC5151-1G PC5151-5G PC5151-25G
APOSPC5151-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5151-1G APOSPC5151-5G APOSPC5151-25G
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
3-Amino-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234073
Numéro CAS: 210169-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité